Få mere at vide
Multiroir Controlec™ TOPBOX Plast opbevaringskasser
Kapacitet (metrisk):
3 l
6 l
8 l
14 l
21 l
32 l
53 l
Dimensioner (L x B x H):
290 x 195 x 98 mm
290 x 195 x 185 mm
390 x 290 x 108 mm
390 x 290 x 185 mm
510 x 390 x 169 mm
510 x 390 x 258 mm
510 x 390 x 435 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
TOPBOX-serien af plastopbevaringsbokse byder på mange fordele:
- Let og stødfast til praktisk opbevaring og transport
- Gennemsigtig plast letter identifikation af elementer
- To ergonomiske håndtag for nem håndtering
- Låg (inkluderet) lukkes med afklippet lukkeanordning
- Flere størrelser tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Lukningsfarve | Sort |
| Lukketype | Klip |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Rektangulær |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring og transport |
| Inkluderer | Håndtag, låg |
| Antal rum | 1 |
| Produkttype | Opbevaringsboks |
| Vis mere |