Få mere at vide
Multiroir Controlec™ TOPBOX Plast opbevaringskasser
Artikelnummer. 15889465
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 l
6 l
8 l
14 l
21 l
32 l
53 l
Dimensioner (L x B x H):
290 x 195 x 98 mm
290 x 195 x 185 mm
390 x 290 x 108 mm
390 x 290 x 185 mm
510 x 390 x 169 mm
510 x 390 x 258 mm
510 x 390 x 435 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) unitSize
15889465 3 l 290 x 195 x 98 mm Hver
15899465 6 l 290 x 195 x 185 mm Hver
15809475 8 l 390 x 290 x 108 mm Hver
15819475 14 l 390 x 290 x 185 mm Pakke med 5
15829475 21 l 510 x 390 x 169 mm Pakke med 5
15839475 32 l 510 x 390 x 258 mm Hver
15849475 53 l 510 x 390 x 435 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15889465 Leverandør Multiroir Controlec™ Leverandørnr. 18701
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Let, gennemsigtig og ergonomisk. Multiroir Controlec™ TOPBOX Plastic Opbevaringsbokse er fremstillet af meget stødfast, gennemsigtig plast med låg, der clipser lukket og ergonomiske bærehåndtag til praktisk opbevaring og transport af alle slags produkter.
TOPBOX-serien af plastopbevaringsbokse byder på mange fordele:
  • Let og stødfast til praktisk opbevaring og transport
  • Gennemsigtig plast letter identifikation af elementer
  • To ergonomiske håndtag for nem håndtering
  • Låg (inkluderet) lukkes med afklippet lukkeanordning
  • Flere størrelser tilgængelige
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3 l
Lukningsfarve Sort
Lukketype Klip
Farve Gennemskinnelig
Materiale Polypropylen
Form Rektangulær
Til brug med (applikation) Opbevaring og transport
Inkluderer Håndtag, låg
Antal rum 1
Produkttype Opbevaringsboks
Stil TOPBOX
Dimensioner (L x B x H) 290 x 195 x 98 mm
Længde (metrisk) 290 mm
Længde (metrisk) Udvendig 290 mm
Bredde (metrisk) 195 mm
Bredde (metrisk) Udvendig 195 mm
Højde (metrisk) 98 mm
Højde (metrisk) Udvendig 98 mm