Få mere at vide
Multiroir Controlec™ TOPBOX Plast opbevaringskasser
Artikelnummer. 15839475
Kapacitet (metrisk):
3 l
6 l
8 l
14 l
21 l
32 l
53 l
Dimensioner (L x B x H):
290 x 195 x 98 mm
290 x 195 x 185 mm
390 x 290 x 108 mm
390 x 290 x 185 mm
510 x 390 x 169 mm
510 x 390 x 258 mm
510 x 390 x 435 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15839475
Brand: Multiroir Controlec™ 18706
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Let, gennemsigtig og ergonomisk. Multiroir Controlec™ TOPBOX Plastic Opbevaringsbokse er fremstillet af meget stødfast, gennemsigtig plast med låg, der clipser lukket og ergonomiske bærehåndtag til praktisk opbevaring og transport af alle slags produkter.
TOPBOX-serien af plastopbevaringsbokse byder på mange fordele:
  • Let og stødfast til praktisk opbevaring og transport
  • Gennemsigtig plast letter identifikation af elementer
  • To ergonomiske håndtag for nem håndtering
  • Låg (inkluderet) lukkes med afklippet lukkeanordning
  • Flere størrelser tilgængelige
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 32 l
Lukningsfarve Sort
Lukketype Klip
Farve Gennemskinnelig
Materiale Polypropylen
Form Rektangulær
Til brug med (applikation) Opbevaring og transport
Inkluderer Håndtag, låg
Antal rum 1
Produkttype Opbevaringsboks
Stil TOPBOX
Dimensioner (L x B x H) 510 x 390 x 258 mm
Længde (metrisk) 510 mm
Længde (metrisk) Udvendig 510 mm
Bredde (metrisk) 390 mm
Bredde (metrisk) Udvendig 390 mm
Højde (metrisk) 258 mm
Højde (metrisk) Udvendig 258 mm