Få mere at vide
Multiroir Controlec™ TOPBOX Plast opbevaringskasser
Artikelnummer. 15809475
Kapacitet (metrisk):
3 l
6 l
8 l
14 l
21 l
32 l
53 l
Dimensioner (L x B x H):
290 x 195 x 98 mm
290 x 195 x 185 mm
390 x 290 x 108 mm
390 x 290 x 185 mm
510 x 390 x 169 mm
510 x 390 x 258 mm
510 x 390 x 435 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15809475
Brand: Multiroir Controlec™ 18703
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Let, gennemsigtig og ergonomisk. Multiroir Controlec™ TOPBOX Plastic Opbevaringsbokse er fremstillet af meget stødfast, gennemsigtig plast med låg, der clipser lukket og ergonomiske bærehåndtag til praktisk opbevaring og transport af alle slags produkter.
The TOPBOX series of plastic storage boxes offers many advantages:
  • Lightweight and shock resistant for practical storage and transport
  • Transparent plastic facilitates element identification
  • Two ergonomic handles for easy handling
  • Lids (included) close with clipped closing devise
  • Multiple sizes available
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 8 l
Lukningsfarve Black
Lukketype Clip
Farve Translucent
Materiale Polypropylene
Form Rectangular
Til brug med (applikation) Storage and Transport
Inkluderer Handle, Lid
Antal rum 1
Produkttype Storage Box
Stil TOPBOX
Dimensioner (L x B x H) 390 x 290 x 108 mm
Længde (metrisk) 390 mm
Længde (metrisk) Udvendig 390 mm
Bredde (metrisk) 290 mm
Bredde (metrisk) Udvendig 290 mm
Højde (metrisk) 108 mm
Højde (metrisk) Udvendig 108 mm