Få mere at vide
Invitrogen™ TOP10 Electrocomp™ Kit
Beskrivelse
TOP10 ElectrocompE. coli -celler leveres med en transformationseffektivitet på 1 x 1010 cfu/μ g supercoiled DNA og er ideelle til højeffektiv kloning og plasmidformering. Denne stamme bruges i en bred vifte af applikationer og tillader stabil replikation af plasmider med højt antal kopier og vedligeholdelse af store plasmider.
De TOP10 genotype ligner DH10B stamme og funktioner:
• hsd R til effektiv transformation af umethyleret DNA fra PCR-amplifikationer
•mcr A til effektiv transformation af methyleret DNA fra genomiske præparater
•lac ΔZ M15 til blå/hvid farvescreening af rekombinante kloner
•ende A1 til renere præparater af DNA og bedre resultater i downstream-applikationer på grund af eliminering af ikke-specifik fordøjelse af endonuklease I
•rec A1 for reduceret forekomst af uspecifik rekombination i klonet
DNA Bemærkninger
Se venligst produktmanualen for anbefalinger af reaktionsskala. Et højspændingselektroporationsapparat er påkrævet.
Genotype F
-mcr AΔ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z ΔM15Δ lac X74 rec A1 ara D139Δ ( ara - leu )7697 gal Upige Krps Lslut A1 nup G
Find den stamme og det format, der passer til dine behov
• TOP10 er tilgængelig i kemisk kompetente og elektrokompetente celleformater.
• Vælge MultiShot kompetente celler til high-throughput kloningsapplikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Elektrokompetente celler |
| Indeholder F' Episome | Nej |
| Forbedrer plasmidkvaliteten | Ja (endA1) |
| Kloning af methyleret DNA | Ja (mcrA) |
| Transformationseffektivitetsniveau | Høj effektivitet (> 1 x 10 10 cfu/μ g) |
| Indhold og opbevaring | •5 x 100 μL TOP10 ElectrocompE. coli • 50μ L pUC19 vektor (10 pg/μ L) Opbevar kl– 80 °C. • SOC Medium (15 ml) Opbevares ved stuetemperatur. |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Ja (streptomycin) |
| Kloning af ustabilt DNA | Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA |
| Blå/hvid screening | Ja ( lac ΔM15 ) |
| High-throughput kompatibilitet | Low (Lav) |
| Vis mere |