Få mere at vide
Fisherbrand™ Top-Line Pipette Tips
Artikelnummer. 10509862 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10 μl
0,5 til 20 μl
1 til 200 μl
5 til 300 μl
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
Farve:
Gul
Klar
Længde (metrisk):
34,1 mm
45,7 mm
50,8 mm
55 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Artikelnummer. 10509862
Eliminate sample contamination and prevent sample loss. . Fisherbrand™ Top-Line Pipette Tips provide precision pipetting with conical tip and secure fit.
  • Optimized cone geometry for a secure fit
  • Graduation marks on tip at standard volumes
  • Conical tip opening prevents drop formation at the end of the tip
  • Tips made of autoclavable, non-wettable, virgin polypropylene
  • Sterile packs available (beta irradiation)
Tekniske data
Volumen (metrisk) 5 til 300 μl
Sterilitet Ikke-steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoclavable
Længde (metrisk) 55 mm
Certificeringer/compliance ISO Standard 8655, EU-Directive 98/79/EG, competent authority code DE/CA90, EN 552/ISO 11137 and DIN EN 556, EU Directive 2002/95/EC, ISO Standard 14000 and ISO Standard 14001, ISO Standard 10993, DIN Standard 12600
Steriliseringsmetode Autoclave
Format Bulk
Tip stil Universal
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Yes
Produktlinje Top-Line
Materiale Virgin Polypropylene
Gradueringer Standard volumes