Få mere at vide
Fisherbrand™ Top-Line Pipette Tips
Artikelnummer. 10233932 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10 μl
0,5 til 20 μl
1 til 200 μl
5 til 300 μl
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
Farve:
Gul
Klar
Længde (metrisk):
34,1 mm
45,7 mm
50,8 mm
55 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Artikelnummer. 10233932
Eliminate sample contamination and prevent sample loss. . Fisherbrand™ Top-Line Pipette Tips provide precision pipetting with conical tip and secure fit.
  • Optimized cone geometry for a secure fit
  • Graduation marks on tip at standard volumes
  • Conical tip opening prevents drop formation at the end of the tip
  • Tips made of autoclavable, non-wettable, virgin polypropylene
  • Sterile packs available (beta irradiation)
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 til 10 μl
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoclavable
Længde (metrisk) 34,1 mm
Certificeringer/compliance ISO Standard 8655, EU-Directive 98/79/EG, competent authority code DE/CA90, EN 552/ISO 11137 and DIN EN 556, EU Directive 2002/95/EC, ISO Standard 14000 and ISO Standard 14001, ISO Standard 10993, DIN Standard 12600
Steriliseringsmetode Beta radiation
Format Rack
Tip stil Universal
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Yes
Produktlinje Top-Line
Materiale Virgin Polypropylene
Gradueringer Standard volumes