Få mere at vide
Fisherbrand™ Top-Line Pipette Tips
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10 μl
0,5 til 20 μl
1 til 200 μl
5 til 300 μl
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
Farve:
Gul
Klar
Længde (metrisk):
34,1 mm
45,7 mm
50,8 mm
55 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Beskrivelse
- Optimized cone geometry for a secure fit
- Graduation marks on tip at standard volumes
- Conical tip opening prevents drop formation at the end of the tip
- Tips made of autoclavable, non-wettable, virgin polypropylene
- Sterile packs available (beta irradiation)
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 200 μl |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Gul |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Længde (metrisk) | 50,8 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO Standard 8655, EU-Directive 98/79/EG, competent authority code DE/CA90, EN 552/ISO 11137 and DIN EN 556, EU Directive 2002/95/EC, ISO Standard 14000 and ISO Standard 14001, ISO Standard 10993, DIN Standard 12600 |
| Steriliseringsmetode | Autoclave |
| Format | Rack |
| Tip stil | Universal |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Vis mere |