Få mere at vide
MP Biomedicals Top af CryoPrep Adapter
Artikelnummer. 15752432 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
FastPrep-24™
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15752432 FastPrep-24™ Hver
1 options
Artikelnummer. 15752432 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 116002528T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4050.00 DKK
    3855.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 194.71 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
FastPrep-24 udskiftningsdel.
  • Adaptertype: Kryogen
  • Prøvegennemstrømning: Medium
  • Rørkompatibilitet: 2 ml
  • For FastPrep-24
Tekniske data
Produkttype Udskiftning af topkomponent
Prøvevolumen (metrisk) 2 mL
Oversigt Prøvegennemstrømning: Medium
Til brug med (applikation) Holdeplade for at fastgøre rør og adapter
Til brug med (udstyr) FastPrep-24™
Holder 24 x 2 ml rør