Få mere at vide
BINDER™ Top Access Port 80 til 125 mm
Shop alle BINDER produkter
Materiale:
Stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug ovenpå
- Silikonestik medfølger
- Til brug med en bred vifte af BINDER™ inkubatorer og kamre
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Adgangsport med silikoneprop - 80 mm, top |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Chambers Series MK |
| Materiale | Stål |
| Type | Adgangsport |
| Inkluderer | Silikone stik |
| Diameter (metrisk) indvendig | 80 mm |