Få mere at vide
Værktøjsstål, AISI O6, T31506, ARMI∣MBH
Artikelnummer. 17948034
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Artikelnummer. Mængde
17948034 1 hv.
1 options
Artikelnummer. 17948034 Leverandør ARMI/MBH Leverandørnr. IARM45BG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
ARMI∣MBH producerer referencematerialer af høj kvalitet med metallegeringscertificering og har opstillet standarder for Spark-OES, ICP, og XRF elementanalyse. Udvalget omfatter stål, aluminium, titanium, nikkel, kobolt, kobber, magnesium og mere.
Tool Steel, AISI O6, T31506, Ø38x19mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxygen/Arsenic/Niobium/Titanium/Vanadium/Cobalt/Nitrogen/Tin/Aluminium/Phosphorus/Copper/Nickel/Chromium/Molybdenum/Manganese/Silicon/Carbon/Boron/Antimony/Calcium/Zirconium/Tungsten
CAS 7439-89-6
Mængde 1 hv.
Form Plade
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Oxygen 0.0005 %/Arsenic 0.002 %/Niobium 0.002 %/Titanium 0.002 %/Vanadium 0.003 %/Cobalt 0.004 %/Nitrogen 0.008 %/Tin 0.008 %/Aluminium 0.01 %/Phosphorus 0.01 %/Copper 0.018 %/Nickel 0.024 %/Chromium 0.061 %/Molybdenum 0.24 %/Manganese 0.9 %/Silicon 0.92 %/Carbon 1.42 %/Boron (0.0001) %/Antimony (0.001) %/Calcium (0.001) %/Zirconium (0.001) %/Tungsten (0.004) %