Få mere at vide
Tool Steel, AISI A6, T30106, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Tool Steel, AISI A6, T30106, Ø38x19mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boron/Oxygen/Niobium/Arsenic/Tin/Titanium/Nitrogen/Tungsten/Cobalt/Vanadium/Phosphorus/Aluminium/Copper/Nickel/Silicon/Carbon/Chromium/Molybdenum/Manganese/Calcium/Zirconium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Boron 0.0009 %/Oxygen 0.0013 %/Niobium 0.003 %/Arsenic 0.008 %/Tin 0.008 %/Titanium 0.008 %/Nitrogen 0.0083 %/Tungsten 0.009 %/Cobalt 0.01 %/Vanadium 0.01 %/Phosphorus 0.014 %/Aluminium 0.019 %/Copper 0.142 %/Nickel 0.255 %/Silicon 0.32 %/Carbon 0.72 %/Chromium 0.99 %/Molybdenum 1.27 %/Manganese 1.91 %/Calcium (0.001) %/Zirconium (0.002) % |