Få mere at vide
Tool Steel, AISI A6, T30106, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Tool Steel, AISI A6, T30106, Ø38x19mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium/Tin/Niobium/Nitrogen/Phosphorus/Tungsten/Vanadium/Cobalt/Copper/Nickel/Silicon/Carbon/Chromium/Molybdenum/Manganese/Boron/Oxygen/Aluminium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Titanium 0.003 %/Tin 0.004 %/Niobium 0.005 %/Nitrogen 0.0107 %/Phosphorus 0.012 %/Tungsten 0.013 %/Vanadium 0.014 %/Cobalt 0.015 %/Copper 0.05 %/Nickel 0.096 %/Silicon 0.39 %/Carbon 0.68 %/Chromium 1.04 %/Molybdenum 1.22 %/Manganese 1.98 %/Boron (0.001) %/Oxygen (0.0014) %/Aluminium (0.006) % |