Få mere at vide
Tool Steel, AISI A6, T30106, 100g, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Tool Steel, AISI A6, T30106, 100g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boron/Oxygen/Titanium/Niobium/Tin/Arsenic/Vanadium/Nitrogen/Aluminium/Cobalt/Tungsten/Phosphorus/Copper/Nickel/Silicon/Carbon/Chromium/Molybdenum/Manganese |
| CAS | 7439-89-6 |
| Mængde | 100 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Boron 0.0003 %/Oxygen 0.0024 %/Titanium 0.003 %/Niobium 0.004 %/Tin 0.006 %/Arsenic 0.007 %/Vanadium 0.007 %/Nitrogen 0.0077 %/Aluminium 0.009 %/Cobalt 0.011 %/Tungsten 0.013 %/Phosphorus 0.024 %/Copper 0.092 %/Nickel 0.14 %/Silicon 0.25 %/Carbon 0.68 %/Chromium 1.04 %/Molybdenum 1.05 %/Manganese 2.15 % |