Få mere at vide
Tool Steel, AISI A2, T30102, 100g, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Tool Steel, AISI A2, T30102, 100g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium/Tin/Aluminium/Niobium/Nitrogen/Cobalt/Phosphorus/Copper/Nickel/Vanadium/Silicon/Manganese/Carbon/Molybdenum/Chromium/Tungsten |
| CAS | 7439-89-6 |
| Mængde | 100 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Titanium 0.003 %/Tin 0.004 %/Aluminium 0.006 %/Niobium 0.006 %/Nitrogen 0.0096 %/Cobalt 0.014 %/Phosphorus 0.017 %/Copper 0.1 %/Nickel 0.14 %/Vanadium 0.22 %/Silicon 0.35 %/Manganese 0.54 %/Carbon 0.99 %/Molybdenum 1.01 %/Chromium 4.79 %/Tungsten (0.026) % |