missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tonapofylline, MedChemExpress

Artikelnummer. 16468817
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16468817 5 mg
16436228 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16468817 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14873

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Tonapofylline (BG 9928) is an orally active and selective adenosine A1 receptor antagonist with a Ki of 7.4 nM for human adenosine A1 receptor (hA1), which displays 915-fold selectivity versus human adenosine A2A receptor and 12-fold selectivity versus human adenosine A2B receptor and is used in development for the treatment of heart failure.

Tonapofylline (BG 9928) is an orally active and selective adenosine A1 receptor antagonist with a Ki of 7.4 nM for human adenosine A1 receptor (hA1), which displays 915-fold selectivity versus human adenosine A2A receptor and 12-fold selectivity versus human adenosine A2B receptor and is used in development for the treatment of heart failure.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tonapofylline
Fysisk form Solid
CAS 340021-17-2
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H32N4O4
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym BG 9928
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (240.09 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CCC1(CC2)CCC2(C(N3)=NC(N(CCC)C(N4CCC)=O)=C3C4=O)CC1
Molekylvægt (g/mol) 416.51
Formel vægt 416.51
Procent renhed 96.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.