missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tonalide, TRC

Artikelnummer. 30457228
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457228 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30457228 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT53980050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tonalide
CAS 21145-77-7
Molekylær formel C18 H26 O
Mængde 50 mg
Synonym 2'-Acetonaphthone','5',6',7',8'-tetrahydro-3',5',5',6',8',8'-hexamethyl- (8CI), 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetralin, 6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetraline, 7-Acetyl-1,1,3,4,4,6-hexamethyltetralin, 7-Acetyl-1,1,3,4,4,6-hexamethyltetraline, AHMT, AHMT (perfume), AHTN, Acetylhexamethyltetrahydronaphthalene, Extralide, Fixolide, Musk tonalid, NSC 19550, Tentarome, Tetralide, Tonalid, Tonalide
InChI formel InChI=1S/C18H26O/c1-11-8-16-15(9-14(11)13(3)19)17(4,5)10-12(2)18(16,6)7/h8-9,12H,10H2,1-7H3
SMIL CC1CC(C)(C)c2cc(C(=O)C)c(C)cc2C1(C)C
IUPAC navn 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 258.4
Formel vægt 258.1984
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.