missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Tomoxetine hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18005522
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18005522 10 mg
18045982 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18005522 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2011/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective noradrenalin re-uptake inhibitor

Tomoxetine hydrochloride is a potent and selective noradrenalin re-uptake inhibitor (Ki values are 5, 77 and 1451 nM for inhibition of radioligand binding to human NET, SERT and DAT respectively). Displays minimal affinity for a range of other neurotransmitter receptors and transporters (Ki > 1 μM). Antidepressant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 82248-59-7
Molekylær formel C17H22ClNO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tomoxetine hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 291.82
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 291.819
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.