Få mere at vide
Tomosyn Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1570.00 DKK - 3680.00 DKK
Tekniske data
Antigen Tomosyn
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Form Purified
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18310537
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-03781-20UL
20 μL
1570.00 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18331456
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-03781-100UL
100 μL
3680.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Tomosyn Polyclonal specifically detects Tomosyn in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
Tomosyn
Polyclonal
Purified
RUO
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
134957
IgG
Affinity purified
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
FLJ30922, Lethal(2) giant larvae protein homolog 3, LGL3, LLGL3Nbla04300, MGC141942, MGC141968, putative protein product of Nbla04300, syntaxin binding protein 5 (tomosyn), syntaxin-binding protein 5, tomosyn, tomosyn-1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 640-900 of human Tomosyn (NP_640337.3).
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater