missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tomatine (85%), TRC

Artikelnummer. 30011021
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011021 1 mg
30005841 10 mg
30009312 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011021 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT5385101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 17406-45-0
Molekylær formel C50 H83 N O21
Molekylvægt (g/mol) 1034.19
Synonym Tomatine (8CI), α-Tomatine (6CI,7CI), (3β,5α,22β,25S)-Spirosolan-3-yl O-β-D-glucopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-xylopyranosyl-(1→3)]-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-β-D-galactopyranoside, Spiro[8H-naphth[2',1':4,5]indeno[2,1-b]furan-8,2'-piperidine], β-D-galactopyranoside deriv., Spirosolane, β-D-galactopyranoside deriv., Lycopersicin, NSC 234440, NSC 9223
SMIL C[C@H]1CCC2(NC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]6C[C@H](CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C)O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]9OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)[C@H]8O[C@@H]%10O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]%10O)[C@H](O)[C@H]7O

Specifica

Kemisk navn eller materiale Lycopersicin (Tomatine)
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C50H83NO21/c1-20-7-12-50(51-15-20)21(2)32-28(72-50)14-26-24-6-5-22-13-23(8-10-48(22,3)25(24)9-11-49(26,32)4)65-45-40(63)37(60)41(31(18-54)68-45)69-47-43(71-46-39(62)36(59)34(57)29(16-52)66-46)42(35(58)30(17-53)67-47)70-44-38(61)33(56)27(55)19-64-44/h20-47,51-63H,5-19H2,1-4H3/t20-,21-,22-,23-,24+,25-,26-,27+,28-,29+,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-,37+,38+,39+,40+,41-,42-,43+,44-,45+,46-,47-,48-,49-,50?/m0/s1
Formel vægt 1033.5458
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.