missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tomatidine Hydrochloride ( >85%), TRC

Artikelnummer. 30449622
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449622 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449622 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT53850050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tomatidine hydrochloride
CAS 6192-62-7
Molekylær formel C27 H45 NO2 . x HCl
Mængde 50 mg
Synonym (3beta,5alpha,22beta,25S)-Spirosolan-3-ol Hydrochloride, Tomatidin Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C27H45NO2.ClH/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4;/h16-24,28-29H,5-15H2,1-4H3;1H/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+;/m0./s1
SMIL O[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@](C1)(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@]5([H])[C@]4([H])[C@H](C)[C@@]6(NC[C@@H](C)CC6)O5)[H].[xHCl]
Molekylvægt (g/mol) 452.11
Formel vægt 451.3217
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.