Få mere at vide
Tolyltriazol, TRC
Artikelnummer. 30453439
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30453439 1 g
1 options
Artikelnummer. 30453439 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT5370001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolyltriazole
CAS 29385-43-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel 2 C7 H7 N3
Mængde 1 g
Synonym 1H-Benzotriazole','6(or 7)-methyl-, 1H-Benzotriazole','4(or 5)-methyl- (9CI), 6(or 7)-Methyl-1H-benzotriazole, Additin RC 8221, C.V.I. TT, Cobratec TT 100, Cobratec TT 35I, Iramet 39, Methylbenzotriazole, Preventol CI 7-100, Seetec T, Seetec TT, Seetec TT-R, Stabinol MBTZ, TTZ, Tolyltriazole
InChI formel InChI=1S/2C7H7N3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9-10-8-6;1-5-3-2-4-6-7(5)9-10-8-6/h2*2-4H,1H3,(H,8,9,10)
SMIL Cc1ccc2[nH]nnc2c1.Cc3cccc4[nH]nnc34
IUPAC navn 4-methyl-1H-benzotriazol; 5-methyl-1H-benzotriazol
Molekylvægt (g/mol) 266.3
Formel vægt 266.128
Procent renhed >95