missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tolyltriazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tolyltriazole |
| CAS | 29385-43-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | 2 C7 H7 N3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1H-Benzotriazole','6(or 7)-methyl-, 1H-Benzotriazole','4(or 5)-methyl- (9CI), 6(or 7)-Methyl-1H-benzotriazole, Additin RC 8221, C.V.I. TT, Cobratec TT 100, Cobratec TT 35I, Iramet 39, Methylbenzotriazole, Preventol CI 7-100, Seetec T, Seetec TT, Seetec TT-R, Stabinol MBTZ, TTZ, Tolyltriazole |
| InChI formel | InChI=1S/2C7H7N3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9-10-8-6;1-5-3-2-4-6-7(5)9-10-8-6/h2*2-4H,1H3,(H,8,9,10) |
| SMIL | Cc1ccc2[nH]nnc2c1.Cc3cccc4[nH]nnc34 |
| IUPAC navn | 4-methyl-1H-benzotriazol; 5-methyl-1H-benzotriazol |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.3 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?