missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tolyfluanid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30326507
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30326507 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30326507 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA09010246AL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tolylfluanid
CAS 731-27-1
Analyt- eller komponentnavne Tolylfluanid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H13 Cl2 F N2 O2 S2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C10H13Cl2FN2O2S2/c1-8-4-6-9(7-5-8)15(18-10(11,12)13)19(16,17)14(2)3/h4-7H,1-3H3
SMIL CN(C)S(=O)(=O)N(SC(F)(Cl)Cl)c1ccc(C)cc1
IUPAC navn N-[dichloro(fluoro)methyl]sulfanyl-N-(dimethylsulfamoyl)-4-methylaniline
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 347.26
Mængde 1 ml
Formel vægt 345.978 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.