Få mere at vide
Tolycaine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470397
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16470397 50 mg
16424048 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16470397 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY105584
MedChemExpress Tolycaine is an analog of Lidocaine (HY-B0185) and causes convulsions in vivo.
Tolycaine is an analog of Lidocaine (HY-B0185) and causes convulsions in vivo.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolycaine
CAS 3686-58-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H22N2O3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (359.26 mM)
SMIL CCN(CC)CC(NC1=C(C=CC=C1C)C(OC)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 278.35
Formel vægt 278.35
Procent renhed 99.13%
Grad Research
Fysisk form Liquid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation