Få mere at vide
Tolybarb (5-Ethyl-5-(p-tolyl)-barbituric Acid), LoGiCal
Artikelnummer. 30459606
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459606 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459606 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR2105.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolybarb (5-Ethyl-5-(p-tolyl)-barbituric Acid)
CAS 52584-39-1
Analyt- eller komponentnavne Tolybarb (5-Ethyl-5-(p-tolyl)-barbituric Acid)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H14 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-Ethyl-5-(p-tolyl)-barbituric acid, 5-Desethyl-5-p-tolylbarbital, Tolybarb, Tolylbarbital, 2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 5-ethyl-5-(4-methylphenyl)-
InChI formel InChI=1S/C13H14N2O3/c1-3-13(9-6-4-8(2)5-7-9)10(16)14-12(18)15-11(13)17/h4-7H,3H2,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18)
Løsningstype Neat
SMIL CCC1(C(=O)NC(=O)NC1=O)c2ccc(C)cc2
IUPAC navn 5-ethyl-5-(4-methylphenyl)-1,3-diazinane-2,4,6-trione
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 246.26
Mængde 10 mg
Formel vægt 246.1004 g/mol