Få mere at vide
Tolybarb (5-Ethyl-5-(p-tolyl)-barbituric Acid), LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tolybarb (5-Ethyl-5-(p-tolyl)-barbituric Acid) |
| CAS | 52584-39-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tolybarb (5-Ethyl-5-(p-tolyl)-barbituric Acid) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H14 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Ethyl-5-(p-tolyl)-barbituric acid, 5-Desethyl-5-p-tolylbarbital, Tolybarb, Tolylbarbital, 2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 5-ethyl-5-(4-methylphenyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2O3/c1-3-13(9-6-4-8(2)5-7-9)10(16)14-12(18)15-11(13)17/h4-7H,3H2,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCC1(C(=O)NC(=O)NC1=O)c2ccc(C)cc2 |
| Vis mere |