Få mere at vide
Tolvaptan, Mikromol™
Artikelnummer. 18062640
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18062640 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062640 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3561.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tolvaptan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolvaptan
CAS 150683-30-0
Analyt- eller komponentnavne Tolvaptan
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H25 Cl N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N-[4-[(7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-5-hydroxy-1H-1-benzazepin-1-yl)carbonyl]-3-methylphenyl]-2-methyl-benzamide, 1H-1-Benzazepine, benzamide deriv., 1-[4-(2-Methylbenzoylamino)-2-methylbenzoyl]-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-ol, OPC 41061, Samsca, Tolvaptan
InChI formel InChI=1S/C26H25ClN2O3/c1-16-6-3-4-7-20(16)25(31)28-19-10-11-21(17(2)14-19)26(32)29-13-5-8-24(30)22-15-18(27)9-12-23(22)29/h3-4,6-7,9-12,14-15,24,30H,5,8,13H2,1-2H3,(H,28,31)
SMIL Cc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(C(=O)N3CCCC(O)c4cc(Cl)ccc34)c(C)c2
IUPAC navn N-[4-(7-chloro-5-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzazepine-1-carbonyl)-3-methylphenyl]-2-methylbenzamide
Molekylvægt (g/mol) 448.94
Mængde 250 mg
Formel vægt 448.1554 g/mol