Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tolvaptan
Artikelnummer. 17281146 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17281146 1 g
17291146 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17281146 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465350010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 150683-30-0 | C26H25ClN2O3, C26H25ClN2O3 | 448.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150683-30-0
Molekylær formel C26H25ClN2O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolvaptan
Mængde 1 g
Smeltepunkt 225,9 °C
Formel vægt 448.95
InChI nøgle GYHCTFXIZSNGJT-XMMPIXPASA-N
SMIL CC1=CC=CC=C1C(=O)NC1=CC=C(C(=O)N2CCC[C@@H](O)C3=CC(Cl)=CC=C23)C(C)=C1
IUPAC navn N-{4-[(5R)-7-chloro-5-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine-1-carbonyl]-3-methylphenyl}-2-methylbenzamide
Molekylvægt (g/mol) 448.95