Få mere at vide
Toluidine Blue, Pure, C.I.52040, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10606662 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10606662 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10606662 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/2660/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
25g, Glass Jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 92-31-9
Molekylær formel C15H16ClN3S
MDL nummer MFCD00011934
InChI nøgle HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
IUPAC navn (7-amino-8-methylphenothiazin-3-ylidene)-dimethylazanium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 305.82
PubChem CID 7083
Formel vægt 305.82g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Green
Mængde 25 g
Fysisk form Solid