Få mere at vide
Toluidine Blue O, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Toluidine Blue |
| CAS | 92-31-9 |
| Molekylær formel | C15 H16 N3 S . Cl |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Phenothiazin-5-ium','3-amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-','chloride (1:1), Phenothiazin-5-ium','3-amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-','chloride (8CI,9CI), 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenazathionium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazi |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N3S.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)19-14-7-10(18(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3[s+]c2c1 |
| IUPAC navn | 7-N,7-N,2-trimethylphenothiazin-5-ium-3,7-diamine;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.826 |
| Formel vægt | 305.075 |