Få mere at vide
Toluidine Blue O, TRC
Artikelnummer. 30451844
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30451844 25 g
1 options
Artikelnummer. 30451844 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT53628325G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluidine Blue
CAS 92-31-9
Molekylær formel C15 H16 N3 S . Cl
Mængde 25 g
Synonym Phenothiazin-5-ium','3-amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-','chloride (1:1), Phenothiazin-5-ium','3-amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-','chloride (8CI,9CI), 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenazathionium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazi
InChI formel InChI=1S/C15H16N3S.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)19-14-7-10(18(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3[s+]c2c1
IUPAC navn 7-N,7-N,2-trimethylphenothiazin-5-ium-3,7-diamine;chloride
Molekylvægt (g/mol) 305.826
Formel vægt 305.075