Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Toluidin Blue O, ren
Artikelnummer. p-3734506 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10613732
Brand: Thermo Scientific Chemicals 348600050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 92-31-9 | C15H16ClN3S | 305.82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-31-9
Molekylær formel C15H16ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 305.82
MDL nummer MFCD00011934
InChI nøgle HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic blue 17, C.I. 52040, Tolonium chloride
PubChem CID 7083
SMIL [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluidine blue O
Beilstein 27, 402
Merck Index 15, 9679
Opløselighedsinformation Solubility in water: 38.2g/L. Other solubilities: soluble in alcohol
Infrarødt spektrum Authentic
IUPAC navn 3-amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5λ4-phenothiazin-5-yliumchlorid
Formel vægt 305.82
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Grøn
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver