Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Toluidin Blue O, ren
Artikelnummer. 10613732 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10613732 5 g Glasflaske 5g
10506271 25 g Glasflaske 25g
10135113 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10613732 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 348600050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92-31-9 | C15H16ClN3S | 305.82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-31-9
Molekylær formel C15H16ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 305.82
MDL nummer MFCD00011934
InChI nøgle HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic blue 17, C.I. 52040, Tolonium chloride
PubChem CID 7083
SMIL [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluidine blue O
Beilstein 27, 402
Merck Index 15, 9679
Opløselighedsinformation Solubility in water: 38.2g/L. Other solubilities: soluble in alcohol
Infrarødt spektrum Authentic
IUPAC navn 3-amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5λ4-phenothiazin-5-yliumchlorid
Formel vægt 305.82
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Grøn
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver