Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Toluidine blue O |
| Beilstein | 27, 402 |
| Merck Index | 15, 9679 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 38.2g/L. Other solubilities: soluble in alcohol |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| IUPAC navn | (7-amino-8-methylphenothiazin-3-yliden)-dimethylazanium;chlorid |
| Formel vægt | 305.82 |
| Grad | Ren |
| Emballage | Glasflaske |
| UV-spektrometri | Complies |
| Show More |