Få mere at vide
Toluidin blå O, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11487992 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487992 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11487992 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215264925
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluidine blue O
CAS 92-31-9
Molekylær formel C15H16ClN3S
MDL nummer MFCD00011934
Synonym Basic blue 17, Blutenechloride
InChI nøgle HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
IUPAC navn 3-amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5λ4-phenothiazin-5-yliumchlorid
Molekylvægt (g/mol) 305.82
PubChem CID 7083
Formel vægt 305.8
Farve Sort til Grøn
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver