Få mere at vide
Toluidin blå O, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10573355
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10573355 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10573355 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP10710
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne nukleare farve kan bruges som et alternativ til methylenblåt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluidine Blue O
CAS 92-31-9
Ekstinktionskoefficient 700g(-1) cm(-1) min.
Molekylær formel C15H16ClN3S
MDL nummer MFCD00011934
Merck Index 15, 9679
Opløselighedsinformation Soluble in water
Identifikation Pass Test
InChI nøgle HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
IUPAC navn (7-amino-8-methylphenothiazin-3-yliden)-dimethylazanium;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 305.82
PubChem CID 7083
Lambda Max 620 to 638nm
Formel vægt 305.65
Tab ved tørring 10% max.
Emballage Glasflaske
Damptryk Vapor Pressure: Negligible
Farveindeks nr. 52040
Farve Grøn
Mængde 10 g
Fysisk form Fast stof