Learn More
Thermo Scientific Chemicals Toluidin Blue O, certificeret, 65 % min farvestofindhold
Product Code. 15447209
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
250 g
Unit Size:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15447209 25 g 25g
15437209 5 g 5g
15457209 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15447209 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J66015.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92-31-9 | C15H16ClN3S | 305.82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 92-31-9
Molekylær formel C15H16ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 305.82
MDL nummer MFCD00011934
InChI nøgle HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Blue 17,C.I. 52040
PubChem CID 7083
IUPAC navn (7-amino-8-methylphenothiazin-3-yliden)-dimethylazanium;chlorid
SMIL [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Toluidine Blue O
Opløselighedsinformation Soluble in water at 1mg/ml
Formel vægt 305.83
Procent renhed ≥65% dye content
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver