Få mere at vide
α-Toluensulfonylchlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10581231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10581231 25 g Glasflaske 25g
10174470 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10581231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170490250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1939-99-7 | C7H7ClO2S | 190.64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1939-99-7
Molekylær formel C7H7ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 190.64
MDL nummer MFCD00007455
InChI nøgle OAHKWDDSKCRNFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-toluenesulfonyl chloride, benzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, benzylsulfochloride, .alpha.-toluenesulfonyl chloride, methanesulfonyl chloride, phenyl, alpha-toluenesulfonylchloride, phenylmethylsulfonyl chloride, phenylmethanesulphonyl chloride, phenyl-methanesulfonyl chloride
PubChem CID 74740
IUPAC navn phenylmethansulfonylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Toluenesulfonyl chloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 90°C to 94°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2SO2Cl
Brydningsindeks 1.6240 to 1.626
Mængde 25 g
Beilstein 11, 116
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formel vægt 190.64
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Toluenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.