Få mere at vide
alfa-toluensulfonylchlorid, 98 %
Artikelnummer. 10174470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10174470 5 g Glasflaske 5g
10581231 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10174470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170490050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 1939-99-7 | C7H7ClO2S | 190,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1939-99-7
Molekylær formel C7H7ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 190.64
MDL nummer MFCD00007455
InChI nøgle OAHKWDDSKCRNFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-toluenesulfonyl chloride, benzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, benzylsulfochloride, .alpha.-toluenesulfonyl chloride, methanesulfonyl chloride, phenyl, alpha-toluenesulfonylchloride, phenylmethylsulfonyl chloride, phenylmethanesulphonyl chloride, phenyl-methanesulfonyl chloride
PubChem CID 74740
IUPAC navn phenylmethansulfonylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Toluenesulfonyl chloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 90 °C til 94 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (ex Cl) (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2SO2Cl
Brydningsindeks 1,6240 til 1,626
Mængde 5 g
Beilstein 11, 116
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes i vand. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol og ether
Formel vægt 190.64
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Toluenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.