Få mere at vide
Toluen, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
---|---|---|
Toluen | 108-88-3 | 1000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Toluene |
Emballage | 2 ml ravfarvet præpareret glasampule |
CAS | 108-88-3, 67-56-1 |
CAS min % | 0.1, 99.9 |
Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
CAS Max % | 0.1, 99.9 |
Molekylær formel | C7H8 |
MDL nummer | MFCD00008512 |
Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
InChI nøgle | YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N |
Vis mere |
Dokumenter
Scientific Resources
Flyers
GLE006 Pharmaceutical Residual Solvent Flyer Organic
Filstørrelse: 1.3 MB
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- toluene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H331-Giftig ved indånding.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: methanol, toluene
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Toluen, SPEX CertiPrep™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion