Få mere at vide
Toluen, halvlederkvalitet, 99 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430500
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430500 500 mL 500ml
11383567 1 L 1 L
11393567 4 x 1 L 4 L
11303577 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11430500 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 019399.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Maksimalt niveau af urenheder: Farve (APHA) 10, Surhedsgrad 0,2meq/g, Fordampningsrest 2ppm, H 2 O 0,03 %, Stoffer mørkere af H 2 SO 4 PT, Svovlforbindelser (som S) 0,003 %, Cl 2 ppm, PO 4 0,5 ppm
Toluen bruges som opløsningsmiddel i forskellige kemiske industrier. Det bruges til fremstilling af forskellige petrokemikalier som maling, sprængstoffer, urethanskum og phenolformaldehyd, der bruges til elektriske afbrydere. Det bruges som fortynder i malingsindustrien, som et brændstoftilsætningsstof for at øge oktantallet og som et kølemiddel på grund af dets gode varmeoverførselsevne i natriumkuldefælder, der bruges i atomreaktorsystemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-88-3
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.14
MDL nummer MFCD00008512
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC navn toluen
SMIL CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene
Smeltepunkt °C to 93°C
Farve Farveløs
Udseende Colorless liquid
Tæthed 0.867
Mængde 500 mL
Flammepunkt 4°C (40°F)
Tændingspunkt 535°C (995°F)
Lugt Aromatic
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4967
Analyseprocentområde 99% min.
Damptryk 29 hPa (22mm Hg) at 20°C
Beilstein 635760
Kogepunkt 111°C
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water.
Formel vægt 92.14
Grad Halvleder