Få mere at vide
Toluen, halvlederkvalitet, 99% min
Artikelnummer. 11303577
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11303577 4 L 4 L
11430500 500 mL 500ml
11383567 1 L 1 L
11393567 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11303577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 019399.K7
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Maksimalt niveau af urenheder: Farve (APHA) 10, Surhedsgrad 0,2 meq/g, Fordampningsrester 2 ppm, H2O 0,03 %, Stoffer mørknet af H2SO4 P.T., Svovlforbindelser (som S) 0,003 %, Cl 2 ppm, PO4 0,5 ppm | CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92,14 g/mol
Toluen bruges som opløsningsmiddel i forskellige kemiske industrier. Det bruges til fremstilling af forskellige petrokemikalier som maling, sprængstoffer, urethanskum og phenolformaldehyd, der bruges til elektriske afbrydere. Det bruges som fortynder i malingsindustrien, som et brændstoftilsætningsstof for at øge oktantallet og som et kølemiddel på grund af dets gode varmeoverførselsevne i natriumkuldefælder, der bruges i atomreaktorsystemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-88-3
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.14
MDL nummer MFCD00008512
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC navn toluene
SMIL CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene
Smeltepunkt °C til 93 °C
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 0.867
Mængde 4 L
Flammepunkt 4 °C (40 °F)
Tændingspunkt 535 °C (995 °F)
Lugt Aromatisk
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4967
Analyseprocentområde 99% min.
Damptryk 29 hPa (22 mm Hg) ved 20 °C
Beilstein 635760
Kogepunkt 111 °C
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, benzen, diethylether, acetone, kloroform, glaseddikesyre og kulstofdisulfid. Ublandelig med vand.
Formel vægt 92.14
Grad Halvleder