Få mere at vide
Toluene, Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 16522612 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
200 L
Emballage:
Metal tromme
Grad:
ACS
Artikelnummer. Mængde Emballage Grad
16522612 200 L Metal tromme ACS
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 16522612 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 32249200L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,7 % (GC)
ACS opløsningsmidler til almindelig brug
  • Prisbillig løsning til applikationer som HPLC i præparativ skala, rengøring og organisk syntese
  • Velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • Variationer og faldproblemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • Alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene
Smeltepunkt -95°C
CAS 108-88-3
Farve Farveløs
Mængde 200 L
Emballage Metal tromme
Molekylær formel C7H8
Kogepunkt 110.6°C
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=CC=C1
IUPAC navn toluen
Molekylvægt (g/mol) 92.14
Procent renhed 0.997
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Toluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene