Få mere at vide
Toluen, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,7 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Toluene |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Tæthed | 0.865g/mL at 25°C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.07 |
| Flammepunkt | 4°C (39.2°F) |
| Tændingspunkt | 997°F |
| Lineær formel | C6H5CH3 |
| Damptryk | 22mmHg (20°C), 26mmHg (25°C) |
| FN nummer | 1294 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Toluene
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.