Få mere at vide
Toluen, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,7 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15623750
Skift visning
Mængde:
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Aluminum Bottle
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15623750 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
15633750 5 L Aluminum Bottle 5 L
15643750 6 x 1 L Glass Bottle Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15623750 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 322494X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,7 % (GC)
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-88-3
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.14
MDL nummer MFCD00008512
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC navn toluen
SMIL CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene
Smeltepunkt -93°C
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Udseende Colorless liquid
Tæthed 0.865g/mL at 25°C
Mængde 4 x 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.07
Flammepunkt 4°C (39.2°F)
Tændingspunkt 997°F
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks n20/D 1.496 to 1.498
Rester efter fordampning 0 to 0.001%
Titrerbar syre Free acid: ≤0.001% (as HCl)
Titrerbar base Free alkali: ≤0.001% (as NAOH)
Lineær formel C6H5CH3
Damptryk 22mmHg (20°C), 26mmHg (25°C)
FN nummer UN1294
Beilstein 635760
Kogepunkt 110°C to 111°C
Formel vægt 92.14g/mol
Procent renhed ≥99.7% (GC)
Grad ACS/puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Toluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.