Få mere at vide
Toluen, Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,7 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15617400
Skift visning
Mængde:
25 mL
50 mL
4 x 25 mL
5 L
10 L
Emballage:
Aluminum Bottle
Glass Bottle
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
10 L
25ml
5 L
50ml
Pakke med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15617400 10 L Rustfri stål dåse 10 L
15658470 25 mL Glass Bottle 25ml
15657400 50 mL Glass Bottle 50ml
15647400 4 x 25 mL Glass Bottle Pakke med 4
15667400 5 L Aluminum Bottle 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15617400 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 8968110L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,7 % (GC)
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-88-3
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.14
MDL nummer MFCD00008512
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC navn toluen
SMIL CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene
Smeltepunkt -95°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.865g/mL at 25°C
Mængde 10 L
Eksplosionsgrænse 0.07
Flammepunkt 4°C (39.2°F)
Tændingspunkt 997°F
Lugt Sweet pungent
Emballage Rustfri stål dåse
Fysisk form Væske
Lineær formel C6H5CH3
Damptryk 22mmHg (20°C), 26mmHg (25°C)
FN nummer UN1294
Beilstein 635760
Kogepunkt 110.6°C
Formel vægt 92.14g/mol
Procent renhed ≥99.7% (GC)