Få mere at vide
Toluen, laboratoriereagens,≥ 99,3 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15691630 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Rustfri stål dåse
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
20 L
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15691630 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15681630 1 L Glasflaske 1 L
15621640 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15671630 10 L Rustfri stål dåse 10 L
15601640 20 L Stainless Steel Can 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15691630 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 1799652.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Laboratoriereagens,≥ 99,3 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-88-3
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.14
MDL nummer MFCD00008512
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC navn toluen
SMIL CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Toluene
Smeltepunkt -95°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.865g/mL at 25°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.07
Flammepunkt 4°C (39.2°F)
Tændingspunkt 997°F
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n/D 1.496(lit.)
Lineær formel C6H5CH3
Damptryk 22mmHg (20°C), 26mmHg (25°C)
FN nummer UN1294
Beilstein 635760
Kogepunkt 110.6°C
Formel vægt 92.14g/mol
Procent renhed ≥99.3%
Grad Laboratoriereagens
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • toluene
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sicherheitshinweis
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.