Få mere at vide
Toluen, laboratoriereagens,≥ 99,3 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15681630 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Rustfri stål dåse
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
20 L
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15681630 1 L Glasflaske 1 L
15691630 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15621640 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15671630 10 L Rustfri stål dåse 10 L
15601640 20 L Stainless Steel Can 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15681630 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 1799651L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Laboratoriereagens,≥ 99,3 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-88-3
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.14
MDL nummer MFCD00008512
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC navn toluen
SMIL CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene
Smeltepunkt -95°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.865g/mL at 25°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.07
Flammepunkt 4°C (39.2°F)
Tændingspunkt 997°F
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n/D 1.496(lit.)
Lineær formel C6H5CH3
Damptryk 22mmHg (20°C), 26mmHg (25°C)
FN nummer UN1294
Beilstein 635760
Kogepunkt 110.6°C
Formel vægt 92.14g/mol
Procent renhed ≥99.3%
Grad Laboratoriereagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Toluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene