Få mere at vide
Toluen, HPLC-kvalitet, 99,7 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318137
Mængde:
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11318137
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022903.M1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92.14 g/mol
Toluen bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-88-3
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.14
MDL nummer MFCD00008512
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC navn toluen
SMIL CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene
Smeltepunkt °C to 93°C
Tæthed 0.867
Kogepunkt 111°C
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt 4°C (40°F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4967
Analyseprocentområde 99.7% min.
Beilstein 635760
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water.
Formel vægt 92.14
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Toluene, HPLC Grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Toluene