Få mere at vide
Toluen, ekstra ren, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16635883
Skift visning
:
173 kg
Artikelnummer.
16635883 173 kg
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 16635883 Leverandør Honeywell Burdick & Jackson Leverandørnr. 65533173KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene
Smeltepunkt -95°C
CAS 108-88-3
Farve Farveløs
CAS Max % 1
Tæthed 0.867 g/cm3 (20°C)
Mængde 173 kg
Flammepunkt 4°C
Molekylær formel C7H8
Beilstein 635760
Kogepunkt 110.6°C
InChI nøgle YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=CC=C1
IUPAC navn toluen
Molekylvægt (g/mol) 92.14
Grad ACS